Kluczowe dokumenty
SYNF318250
Synthware recovery flask
250 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
Synthware F318250, oval shape flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F318250
pojemność
250 mL
250 mL
Opis ogólny
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)