Kluczowe dokumenty
SYNF291275
Synthware solvent addition funnel
top diam. 75 mm
Synonim(y):
Synthware F291275, szklany lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F291275
śr. górna
75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Konstrukcja lejka umożliwia dodawanie rozpuszczalników do kolumn do chromatografii flash bez naruszania warstwy żelu krzemionkowego/opakowania. Dolny koniec lejka jest zamknięty, a trzon ma szereg małych otworów, przez które odprowadzany jest rozpuszczalnik. Górna część lejka ma średnicę 90 mm i wymieniony rozmiar trzpienia.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)