Kluczowe dokumenty
SYNF149250
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F149250, kolba okrągłodenna z ramieniem bocznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F149250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Z gwintowanym otworem bocznym do wkładania termometru lub rurek odpowietrzających o średnicy zewnętrznej od 5 mm do 7,5 mm. Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie wymienione poniżej rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek w celu zapewnienia jednolitej grubości ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)