Kluczowe dokumenty
SYND451910
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware D451910, aparat Dean-Stark, pułapka Dean-Stark
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D451910
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do łatwego oddzielania wody z układu reakcyjnego lub destylacyjnego. Odmierzanie za pomocą korka PTFE 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1