SYND442410
Synthware™ Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
10 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware D442410,
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D442410
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Podobny do powyższego modelu D451414, ale z rurką ssącą z płaszczem próżniowym w celu poprawy wydajności destylacji. Płaszcz eliminuje możliwość kondensacji lub rekrystalizacji destylatu w bocznej części. Z korkiem PTFE 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)