SYNC625300
Synthware™ Allihn condenser
joint: ST/NS 29/42, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware C625300, kondensator prosty
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C625300
rozmiar węża
10 mm
dł. osłony
300 mm
Opis ogólny
Skraplacz "Synthware" Allihn posiada płaszcz o długości 300 mm zapewniający doskonałą wydajność chłodzenia i wymienne złącza węży. Seria wewnętrznych szklanych baniek zwiększa powierzchnię dla wydajnego chłodzenia i zapobiega utracie lotnych substancji. Z górnym standardowym stożkowym złączem zewnętrznym (29/42) pasującym do różnych szklanych naczyń laboratoryjnych i dolnym złączem końcówki kroplówki.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)