Z647268
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
graduations 0.2 mL
zakres pomiaru objętości
10 mL
Wysokość
140 mm
Opis ogólny
- Zgodność z normą DIN EN ISO 4788
- Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego
- Solidna sześciokątna stopka
- Podziałka pokryta białą emalią
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z647268-2EA | 4061833446225 |