SYNC154200
Synthware™ West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
Synonim(y):
Synthware C154200, skraplacz destylacyjny, skraplacz Inland Revenue
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C154200
dł. osłony
200 mm
Opis ogólny
Wąska przestrzeń pierścieniowa zapewnia dużą prędkość chłodziwa, a tym samym wysoką wydajność chłodzenia.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)