Kluczowe dokumenty
SYNA872440
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A872440, szklana rurka susząca, rurka susząca wygięta pod kątem 75°
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A872440
Opis ogólny
Pod kątem 75°, aby uniknąć kontaktu osuszacza z reakcjami.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)