SYNA861420
Synthware™ straight drying tube
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A861420, szklana rurka susząca
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A861420
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA861420-1EA | 4061832185644 |