SYNA831420
Synthware™ inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A831420, glass inlet adapter
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A831420
Opis ogólny
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)