SYNA232419
Synthware™ anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A232419, pułapka uderzeniowa parownika obrotowego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A232419
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z bardzo grubo karbowaną tarczą uszczelnioną nad dolnym złączem wewnętrznym. Fryta redukuje przenoszenie piany.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA232419-1EA | 4061832188829 |