Key Documents
SYNA291922
Synthware vacuum or argon adapter with hose connection on side
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A291922, inert gas adapter, vacuum adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A291922
Opis ogólny
With hose connection on the side and male joint.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)