Kluczowe dokumenty
SYNA131024
8629 Adapter przyłączeniowy destylacji Vigreux
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40, immersion depth 76 mm
Synonim(y):
Synthware A131024, adapter destylacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS10/18
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
A131024
głębokość zanurzenia
76 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
8629 Adapter łączący do destylacji Vigreux z górnym standardowym złączem zewnętrznym (10/18) do montażu termometru zanurzeniowego 76 mm. Dzięki standardowemu złączu bocznemu 24/40 i dolnemu złączu wewnętrznemu (24/40) z łatwością pasuje do różnych szklanych naczyń laboratoryjnych.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)