Kluczowe dokumenty
SLW718342R
Pyrex® Pestle
glazed finish, L 110 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 718342R
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
718342R
SciLabware
Długość
110 mm
Opis ogólny
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)