Kluczowe dokumenty
SLW5100-500
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 5100-500
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
joint neckWIDE-MOUTH
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 5100-500
Wysokość
174 mm
śr. zewn. obudowy
97 mm
pojemność
500 mL
500 mL
śr. wewn. szyjki
43 mm
rozmiar zatyczki
43
Opis ogólny
  • Mechanicznie mocniejsze niż konwencjonalne Erlenmeyery
  • Wzmocnione obręcze dla dodatkowej wytrzymałości i odporności na pęknięcia udarowe
  • Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego Pyrex
  • Biała podziałka i miejsce do oznaczania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)