SLW443042N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
125 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443042N
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
glass stopper (hollow)
Połączenie
joint stopper19/26
producent / nazwa handlowa
443042N
SciLabware
pojemność
125 mL
125 mL
otwór kurka
1.5 mm
Opis ogólny
- Lej rozdzielający typu Gilson z długim trzpieniem zapewniającym dobrą kontrolę interfejsu ciecz/ciecz.
- Z wymiennym kluczem PTFE zapewniającym działanie bez smaru
- Dostarczany z pustym szklanym korkiem
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW443042N-1EA | 4061832442150 |