SLW3722/06M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
4000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 3
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3722/06M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
3722/06M
SciLabware
pojemność
4000 mL
4000 mL
dysk śr.
120 mm
wielkość porów
grade 3 porosity
Opis ogólny
Spiekane tarcze o średnicy 175 mm zamontowane w tych lejkach są wykonane z tego samego szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3, co korpusy lejków, dzięki czemu lejki te nadają się do stosowania z szeroką gamą agresywnych chemikaliów.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW3722/06M-1EA | 4061832441894 |