Kluczowe dokumenty
SLW3151/24WC
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, works certified, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3151/24WC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass flask
Połączenie
joint ST/NS neck29/32
Właściwości
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
3151/24WC
SciLabware
wys. całkowita
370 mm
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
Klasa A, certyfikowane prace
  • Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancjami wymaganymi przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), które są bardziej rygorystyczne niż te określone w normach ISO/DIN.
  • Każda kolba posiada wygrawerowany indywidualny numer seryjny i jest dostarczana z certyfikatem kalibracji zgodnym z normami krajowymi.
  • Certyfikat zgodności "H
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego zapewniającego odporność na korozję
  • Napisy wykonane białą emalią
  • Korek z polietylenu
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)