Kluczowe dokumenty
BR38208
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
capacity 50 mL, joint: 12/21, polypropylene stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, DAkkS, Volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.01
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS neck12/21
joint: 12/21
Właściwości
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 38208
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Skalibrowany na zawartość (TC, In). Zawiera certyfikat DAkkS. Kolba miarowa z 3 oznaczeniami służy do sprawdzania działania dozownika. Oznaczenie pośrodku wskazuje objętość nominalną, a oznaczenia górne i dolne wskazują granice błędu zgodnie z poniższą tabelą. Jeśli limit błędu zostanie przekroczony nawet przy wielokrotnych pomiarach, dozownik jest poza specyfikacją. Skalibrowana kolba wolumetryczna DAkkS nie zastępuje testu grawimetrycznego monitorowania przyrządów pomiarowych zgodnie z normą ISO 8655.
Cechy i korzyści
  • Kolby miarowe1191 z 3 oznaczeniami są używane do dokładnego pomiaru przyrządów do precyzyjnych analiz.
  • Skalibrowane tak, aby zawierały (TC, In).
  • Kolba miarowa służy do sprawdzania działania dozownika. Znak pośrodku wskazuje objętość nominalną, a górny i dolny znak wskazują granice błędu. Jeśli granica błędu zostanie przekroczona nawet przy wielokrotnych pomiarach, dozownik jest poza specyfikacją.
  • Skalibrowana kolba wolumetryczna DAkkS nie zastępuje testu grawimetrycznego monitorowania przyrządów pomiarowych zgodnie z normą ISO 8655.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)