Key Documents
SLW2145/03M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 70 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2145/03M
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
opis
fits filter diam. 70 - 90 mm
Właściwości
long stem
producent / nazwa handlowa
2145/03M
SciLabware
śr. filtra
70—90 mm
trzon dł.
150 mm
śr. zewn. trzonu
8 mm
śr. zewn. górnej części
70 mm
Opis ogólny
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)