Kluczowe dokumenty
SLW2140/06M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 80 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2140/06M
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
opis
fits filter diam. 90 - 150 mm
Właściwości
short stem
producent / nazwa handlowa
2140/06M
SciLabware
śr. filtra
90—150 mm
trzon dł.
82 mm
śr. zewn. trzonu
8 mm
śr. zewn. górnej części
80 mm
Opis ogólny
  • Kąt nachylenia miski 60 stopni dla precyzyjnego dopasowania bibuły filtracyjnej
  • Wykonany z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A).
  • Nadaje się do filtracji ciecz-ciało stałe przy użyciu bibuły filtracyjnej
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)