SLW1624/20M
Pyrex® Test tubes, with rim, heavy wall
45 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1624/20M
About This Item
Polecane produkty
Materiały
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1624/20M
śr. zewn. × dł.
24 mm × 150 mm
pojemność
45 mL
45 mL
probówka śr.
24 mm
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4142
- Probówki z grubymi ściankami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość mechaniczną
- Szkło borokrzemowe Pyrex zapewnia wysoką odporność na szok termiczny i działanie substancji chemicznych
Solidna konstrukcja zmniejsza ryzyko pęknięcia:
- Niższe koszty wymiany
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1624/20M-100EA | 4061832438924 |