SLW1624/16M
Pyrex® Test tubes, with rim, heavy wall
24 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1624/16M
About This Item
Polecane produkty
Materiały
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1624/16M
śr. zewn. × dł.
18 mm × 150 mm
pojemność
24 mL
24 mL
probówka śr.
18 mm
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4142
- Probówki z grubymi ściankami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość mechaniczną
- Szkło borokrzemowe Pyrex zapewnia wysoką odporność na szok termiczny i działanie substancji chemicznych
Solidna konstrukcja zmniejsza ryzyko pęknięcia:
- Niższe koszty wymiany
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)