Kluczowe dokumenty
SLW1624/10M
Pyrex® Test tubes, with rim, heavy wall
15 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1624/10M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1624/10M
śr. zewn. × dł.
16 mm × 125 mm
pojemność
15 mL
15 mL
probówka śr.
16 mm
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
  • Conforms to ISO 4142
  • Test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
  • Lower replacement costs
  • Improved user safety
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)