Key Documents
SLW1620/16M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
28 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1620/16M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1620/16M
śr. zewn. × dł.
18 mm × 150 mm
pojemność
28 mL
28 mL
probówka śr.
16 mm
grubość ścianki
1.2 mm
Opis ogólny
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)