SLW1518/16
Pyrex® Media-Lab Bottles, plastic coated, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1518/16
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
opis
plastic coated
Właściwości
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1518/16
Wysokość
330 mm
średnica obudowy
181 mm
pojemność
5000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Tylko butelki. Dostarczane bez zakrętki lub pierścienia do nalewania
- Zgodność z normą ISO 4796
- Szkło borokrzemianowe z przezroczystą powłoką z tworzywa PU zapewniającą dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Zmniejsza ryzyko latającego szkła i rozprysków cieczy w przypadku stłuczenia
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
- Powłoka odporna na sterylizację parową do 135 st. C
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)