DWK218068654
Duran® Gl 45 Laboratory Glass Bottle
Synonim(y):
218068654
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
plastic-coated glass bottle (PU)
Właściwości
with screw cap to drain contents: no (With pouring ring)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218068654
pojemność
10000 mL
Zastosowanie
Przygotowanie materiałów światłoczułych, Przechowywanie materiałów światłoczułych, Transport i wysyłka materiałów światłoczułych, Autoklawowanie pożywek i odczynników, Naczynie hodowlane, Boro 3.3, pokryte tworzywem sztucznym
Cechy i korzyści
Znormalizowany gwint GL i dopasowany system zakrętki zapewniający praktycznie szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie; Ochrona przed promieniowaniem UV do ok. 500 nm dzięki zewnętrznemu zabarwieniu; wyłącznie zewnętrzne zastosowanie koloru zapewnia, że wewnętrzne powierzchnie mają standardowe właściwości szkła 1295; powlekany tworzywem sztucznym; bardzo trwały i odporny chemicznie bursztynowy kolor; w komplecie z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy; łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny; rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią dla lepszego nalewania, dzięki czemu dodatkowy plastikowy pierścień do nalewania nie jest wymagany
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK218068654-1EA |