Kluczowe dokumenty
SLW1516/06RED
Pyrex® Media-Lab Bottles, with high temperature cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1516/06RED
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PTFE seal
borosilicate glass bottle
red polyester cap (high temperature thermoplastic)
round bottle
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1516/06RED
pojemność
250 mL
śr. × wys.
70 mm × 138 mm
Opis ogólny
  • Butelki w komplecie z zakrętką z termoplastycznego poliestru, krążkiem uszczelniającym z PTFE i pierścieniem do nalewania
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Wytrzymuje sterylizację gorącym powietrzem do 180 st. C
  • Tarcza uszczelniająca z PTFE odporna na działanie chemikaliów
  • Biała podziałka i miejsce znakowania
  • Wykonane z odpornego na temperaturę i chemikalia szkła borokrzemowego
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)