SLW1516/05D
Pyrex® Media-Lab Bottles, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 150 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1516/05D
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1516/05D
pojemność
150 mL
śr. × wys.
62 mm × 105 mm
Opis ogólny
- Butelki w komplecie z polipropylenową zakrętką i niekapiącym pierścieniem do nalewania
- Zgodność z normą ISO 4796
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
- Idealne do mieszania i przechowywania pożywek
- Nachylone ramiona zapewniają płynne nalewanie
- Biała podziałka i miejsce do znakowania
- Wykonane z odpornego na temperaturę i chemikalia szkła borokrzemowego
- Do użytku w temperaturze do 140 st. C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1516/05D-10EA | 4061832437514 |