SLW1480/12D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 150 mm × 30 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1480/12D
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1480/12D
śr. zewn. podstawy
143 mm
śr. × wys.
150 mm × 30 mm
pojemność naczynia
~500 mL
śr. wewn. górnej części
145 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
- Will withstand repeated autoclaving
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)