Z740356
Nunc® petri dishes
H 150 mm × 20 mm, surface area × working volume 145 cm2 × 35 mL, lid
Synonim(y):
dania kulturalne, jednorazowe szalki Petriego, plastikowe szalki Petriego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Polecane produkty
Materiały
clear polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 168381
Wysokość
150 mm × 20 mm
Śr. naczynia × wys.
150 mm × 20 mm
surface area × working volume
145 cm2 × 35 mL
typ wiązania
Nunclon Delta surface
Opis ogólny
Polistyren zapewnia wysoką jakość optyczną - szczególnie, gdy wymagane jest badanie mikroskopowe.
Zawiera:
Zawiera:
- Certyfikat zapewniający użytkownikowi skuteczność biologiczną oraz identyfikowalność.
- Górne i dolne pierścienie do układania w stosy dla łatwiejszej obsługi i bardziej stabilnego układania w stosy
- Testowane pod kątem wzrostu komórek i wydajności posiewu
- Sterylizowane radiacyjnie
- Otwory wentylacyjne zapewniają wymianę gazową
- Do eksperymentów klonowania i oznaczania wydajności posiewu
- Z pokrywką
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)