Kluczowe dokumenty
SLW1450/10D
Pyrex® Evaporating dish
320 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1450/10D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat base
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1450/10D
Wysokość
65 mm
Średnica
115 mm
śr. naczynia
115 mm
pojemność
320 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą DIN 12336
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Wysoka odporność na działanie chemikaliów i szok termiczny
  • Płaska podstawa
  • Zakrzywione boki z wylewką
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)