SLW1450/01D
Pyrex® Evaporating dish
15 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1450/01D
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat base
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1450/01D
Wysokość
25 mm
Średnica
50 mm
śr. naczynia
50 mm
pojemność
15 mL
Opis ogólny
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.