SLW1170/10SC
Pyrex® Büchner filter with side arm and screwthread connector
capacity 2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1170/10SC
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Pyrex flask
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck60 mm I.D.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1170/10SC
Wysokość
260 mm
średnica obudowy
166 mm
pojemność
2000 mL
śr. wewn. szyjki
60 mm
Opis ogólny
- Zgodność z normami ISO 6556 i DIN 12476
- Kolby Büchnera o grubych ściankach do zastosowań związanych z filtracją próżniową
- Ramię boczne jest wyposażone w gwintowane złącze PTFE do łatwego i bezpiecznego montażu rurek próżniowych o średnicy 9 mm
- Z wywierconą szyjką umożliwiającą zastosowanie gumowego korka
Cechy i korzyści
- Zgodność z normami ISO 6556 i DIN 12476
- Kolby filtrujące o grubych ściankach do filtracji próżniowej
- Ramię boczne jest wyposażone w gwintowane złącze PTFE do łatwego i bezpiecznego montażu rurki próżniowej o średnicy 9 mm
- Z wywierconą szyjką do montażu gumowego korka
- Rozmiar 5000 ml jest uzupełnieniem zakresu ISO
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)