Kluczowe dokumenty
SLW1135/20D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1135/20D
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1135/20D
Wysokość
183 mm
śr. zewn. obudowy
105 mm
śr. zewn. szyjki
38 mm
pojemność robocza
500 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Idealny do przygotowywania kultur bakterii
  • Kompatybilny z wytrząsarkami
  • Długa szyjka probówki bez krawędzi do użytku z zamknięciami 4540/38P i 4550/38P
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego Pyrex z białymi emaliowanymi oznaczeniami
  • Kompatybilne z aluminiowymi lub polipropylenowymi zamknięciami
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)