Kluczowe dokumenty
SLW1135/14D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
flask working volume 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1135/14D
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
straight neck (rimless)
straight neck transparent borosilicate glass flask
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1135/14D
Wysokość
148 mm
śr. zewn. obudowy
85 mm
pojemność robocza kolby
250 mL
śr. zewn. szyjki
38 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Idealny do przygotowywania kultur bakterii
  • Kompatybilny z wytrząsarkami
  • Długa szyjka probówki bez krawędzi do użytku z zamknięciami 4540/38P i 4550/38P
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego Pyrex z białymi emaliowanymi oznaczeniami
  • Kompatybilne z aluminiowymi lub polipropylenowymi zamknięciami
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3, zgodnego z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A) - Idealne do przygotowywania kultur - Długa szyjka probówki bez rantu do użytku z zamknięciami 4540/38P z polipropylenu i 4550/38M z aluminium - Odporne na wielokrotne autoklawowanie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)