Kluczowe dokumenty
SLW1132/20
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
capacity 500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1132/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
joint 29/32
joint neck29/32
opis
ground joint
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1132/20
pojemność
500 mL
Średnica
105 mm
Opis ogólny
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
Inne uwagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)