SLW1130/26D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1130/26D
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
Joints neck (37)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1130/26D
Wysokość
220 mm
śr. zewn. obudowy
131 mm
pojemność
1,000 mL
śr. wewn. szyjki
37 mm
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
- Zgodność z normą DIN ISO 1773
- Wzór Erlenmeyera
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną
- Podziałka i miejsce znakowania pokryte białą emalią
- Podziałka do pełnej pojemności
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)