SLW1070/38D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
10000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1070/38D
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Właściwości
narrow neck
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
1070/38D
SciLabware
Wysokość
360 mm
średnica obudowy
280 mm
pojemność
10,000 mL
10000 mL
10000 mL
śr. wewn. szyjki
57 mm
Opis ogólny
- Complies with DIN ISO 1773
- Flat base for standing on benches and hotplates etc.
- Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
- With white enamel marking spot
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)