Key Documents
SLW1070/04D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1070/04D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Właściwości
narrow neck
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
1070/04D
SciLabware
Wysokość
110 mm
średnica obudowy
64 mm
pojemność
100 mL
100 mL
śr. wewn. szyjki
18 mm
Opis ogólny
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)