Kluczowe dokumenty
SLW1060/21D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 200 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1060/21D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 10
producent / nazwa handlowa
1060/21D
SciLabware
średnica nominalna
200 mm
Opis ogólny
Szkiełka zegarkowe
  • Do odparowywania i przykrywania podgrzewanych zlewek
  • Wykonane z odpornego na wysoką temperaturę szkła borokrzemowego Pyrex
  • Ogniowo polerowane krawędzie zmniejszają liczbę odprysków i pęknięć
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)