Z740596
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 50 mL, volume 10-40 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 10 mL
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
zakres pomiaru objętości
10-40 mL
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wysoka zlewka Berzelius ze szkła borokrzemowego z podziałką referencyjną i dziobkiem do nalewania. Standardowe jednolite ścianki i płaskie dno zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740596-12EA | 4061837642487 |