SLW1060/14D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 100 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1060/14D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10
producent / nazwa handlowa
1060/04D
SciLabware
średnica nominalna
100 mm
Opis ogólny
Szkiełka zegarkowe
- Do odparowywania i przykrywania podgrzewanych zlewek
- Wykonane z odpornego na wysoką temperaturę szkła borokrzemowego Pyrex
- Ogniowo polerowane krawędzie zmniejszają liczbę odprysków i pęknięć
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1060/14D-10EA | 4061832435855 |