Merck
SIK2801-10
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)