Merck
SIK2117-10
Sigma-Aldrich
1,1′-Ethynebenzene-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid - H4EBTC
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H10O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C#Cc2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C18H10O8/c19-15(20)11-3-9(4-12(7-11)16(21)22)1-2-10-5-13(17(23)24)8-14(6-10)18(25)26/h3-8H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)
Klucz InChI
YFRIPYPPJIRELM-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)