Merck
SIK2701-10
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Azobenzenetetracarboxylic acid - TAZBH4
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
ciąg SMILES
N(=N\c2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)/c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C16H10N2O8/c19-13(20)7-1-8(14(21)22)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15(23)24)2-10(6-12)16(25)26/h1-6H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)/b18-17+
Klucz InChI
MXBBZODCMBYDCL-ISLYRVAYSA-N
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)