Merck
SIK2103-10
Sigma-Aldrich
2-Methylterephthalic acid - H2MT / H2BDC-Me
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(cc(cc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
UFMBOFGKHIXOTA-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)