Merck
RNI00012
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid-bis-MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18B2N2O8
Masa cząsteczkowa:
387.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B3OC(=O)CN(C)CC(=O)O3
InChI
1S/C16H18B2N2O8/c1-19-7-13(21)25-17(26-14(22)8-19)11-3-5-12(6-4-11)18-27-15(23)9-20(2)10-16(24)28-18/h3-6H,7-10H2,1-2H3
Klucz InChI
WDGUCEFOPMPYPL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)