Key Documents
QBD11487
MAL-dPEG®24-Tris(-dPEG®24-Tris(m-dPEG®24)3)3
>95% (HPLC)
Synonim(y):
9-arm mPEG 14K PEG1000-MAL, Branched Maleimide-PEG-m, Branched mPEG-maleimide, MAL-PEG24-Tris(-PEG24-Tris(m-PEG24)3)3
About This Item
Polecane produkty
Próba
>95% (HPLC)
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)